46939
Fluorescein diacetate 5-maleimide
suitable for fluorescence
Synonyme(s) :
5-Maleimido-fluorescein diacetate, Fluorescein-5-maleimide diacetate
194,00 €
About This Item
194,00 €
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
dioxane: soluble
Fluorescence
λex 492 nm; λem 520 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 (after derivatization with 2-mercaptoethanol and after cleavage by esterase)
Adéquation
corresponds for coupling to thiols
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N6C(=O)C=CC6=O)c1
InChI
1S/C28H17NO9/c1-14(30)35-17-4-7-21-23(12-17)37-24-13-18(36-15(2)31)5-8-22(24)28(21)20-6-3-16(11-19(20)27(34)38-28)29-25(32)9-10-26(29)33/h3-13H,1-2H3
Clé InChI
WZBJWHQRQDEKOF-UHFFFAOYSA-N
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable