There is no direct alternative available. It is possible for them to purchase all the same antibodies and mix them as per need.
904H-0
HMB-45 + MART-1 (Melan A) + Tyrosinase (HMB-45 + A103 + T311) Mouse Monoclonal Antibody
137,00 €
About This Item
137,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
100
500
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HMB-45+A103+T311, monoclonal
Description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Conditionnement
bottle of 1.0 mL predilute (904H-07)
bottle of 7.0 mL predilute (904H-08)
Fabricant/nom de marque
Cell Marque®
Isotype
IgG1κ
IgG1
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Qualité
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
IHC antibodies enhance dermatopathology beyond H&E stained slides, improving techniques and applications for dermatological research.
-
any possible replacements for item # 904H-00?