Principaux documents
383R-1
Sigma-Aldrich
SOX-10 (EP268)
1 ML
189,00 €
0.1 ML
230,00 €
7 ML
528,00 €
0.5 ML
610,00 €
1 ML
959,00 €
189,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
189,00 €
0.1 ML
230,00 €
7 ML
528,00 €
0.5 ML
610,00 €
1 ML
959,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
189,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
100
500
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
EP268, monoclonal
Description
(For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart))
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Conditionnement
vial of 0.1 mL concentrate (383R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (383R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (383R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (383R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (383R-18)
Fabricant/nom de marque
Cell Marque®
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
Isotype
IgG
Contrôle
melanoma, skin melanocytes
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Visualisation
nuclear
Informations sur le gène
human ... SOX10(6663)
Description générale
La protéine SOX-10 (Sry-related HMG-BOX gene 10) est un facteur de transcription impliqué dans le développement de la crête neurale et du système nerveux périphérique, qui se comporte comme une protéine navette nucléocytoplasmique. Cette protéine, exprimée dans les lignées mélanoytaires, est un marqueur sensible des mélanomes des sous-types classique et desmoplastique. Dans les tissus normaux, la protéine SOX-10 est exprimée par les mélanocytes et les cellules myoépithéliales.
Qualité
IVD
IVD
IVD
RUO
Liaison
Des lames de contrôle positif pour SOX-10, référence 383S, sont disponibles pour l′immunohistochimie (sections fixées au formol et incluses dans la paraffine).
Forme physique
Solution dans du tampon Tris, pH 7,3-7,7, avec 1 % de BSA et <0,1 % d′azide de sodium.
Notes préparatoires
Télécharger les instructions d'utilisation spécifiques au lot et au format de votre produitRemarque : Cette opération nécessite un code qui figure sur l'emballage ou l'étiquette du produit.
Autres remarques
Pour une assistance technique, veuillez contacter le 800-665-7284 ou envoyer un email à l′adresse [email protected].
Informations légales
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
T A Longacre et al.
The American journal of surgical pathology, 20(12), 1489-1500 (1996-12-01)
The clinical, histologic, and immunohistologic features of 22 desmoplastic melanomas (DMM), 10 mixed desmoplastic and spindle-cell melanomas (DMM/SMM), and two cellular spindle-cell melanomas (SMM) were studied. Patients ranged in age from 35 to 91 years (mean, 67) and included 23
Robert N Kelsh
BioEssays : news and reviews in molecular, cellular and developmental biology, 28(8), 788-798 (2006-08-24)
For both vertebrate developmental and evolutionary biologists, and also for clinicians, the neural crest (NC) is a fundamental cell population. An understanding of Sox10 function in NC development is of particular significance since Sox10 mutations underlie several neurocristopathies. Surprisingly, experiments
Frances Ivette Ramos-Herberth et al.
Journal of cutaneous pathology, 37(9), 944-952 (2010-07-27)
Sry-related HMG-BOX gene 10 (SOX10), a nuclear transcription factor that plays an important role in schwannian and melanocytic cell differentiation, has recently been shown to be a useful marker in the diagnosis of melanocytic and schwannian tumors. Fibroblasts and histiocytes
A Robson et al.
Histopathology, 38(2), 135-140 (2001-02-24)
The histological distinction of desmoplastic melanoma from cutaneous scar tissue, particularly in the context of re-excision specimens or possible recurrence, may be very difficult. Immunostaining for S100 protein is often used to discriminate although there are little data on S100
Joe A Chorny et al.
The American Journal of dermatopathology, 24(4), 309-312 (2002-07-27)
Distinguishing desmoplastic melanoma (DM) from scar tissue on routine microscopy can be difficult, especially in re-excision specimens, and S100 immunohistochemistry has been recommended as a useful adjunct. The purpose of this study is to evaluate the extent and nature of
Articles
IHC antibodies enhance dermatopathology beyond H&E stained slides, improving techniques and applications for dermatological research.
Contenu apparenté
Aperçu de l'immunohistochimie diagnostique mettant en évidence son importance dans le diagnostic du cancer et la détection des maladies infectieuses en biologie médicale moderne.
Diagnostic immunohistochemistry overview highlights its importance in cancer diagnosis and detecting infectious diseases in modern clinical pathology.