281M-9
MART-1 (Melan A) (M2-7C10) Mouse Monoclonal Antibody
123,00 €
About This Item
123,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
100
500
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
M2-7C10, monoclonal
Description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Conditionnement
vial of 0.1 mL concentrate (281M-94)
vial of 0.5 mL concentrate (281M-95)
bottle of 1.0 mL predilute (281M-97)
vial of 1.0 mL concentrate (281M-96)
bottle of 7.0 mL predilute (281M-98)
Fabricant/nom de marque
Cell Marque®
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotype
IgG2bκ
Contrôle
melanoma
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Visualisation
cytoplasmic
Informations sur le gène
human ... MLANA(2315)
Description générale
Liaison
Forme physique
Notes préparatoires
Articles
IHC antibodies enhance dermatopathology beyond H&E stained slides, improving techniques and applications for dermatological research.