R0503
Reactive Red 120−Agarose
saline suspension, Type 3000-CL
Synonyme(s) :
Reactive Red Agarose, Red 120-Agarose, Red Agarose
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant
Type
Type 3000-CL
Forme
saline suspension
Ampleur du marquage
≥3 μmol per mL
Technique(s)
affinity chromatography: suitable
Matrice
cross-linked 4% beaded agarose
Adéquation
suitable for chromatography
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable