Principaux documents
89283
Sigma-Aldrich
4-(2-Methyl-4-thiazolyl)phenol
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H9NOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.25
Beilstein:
1104995
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
crystals
Chaîne SMILES 
Cc1nc(cs1)-c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C10H9NOS/c1-7-11-10(6-13-7)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-6,12H,1H3
Clé InChI
HOAYTTLLVORNLA-UHFFFAOYSA-N
Application
suitable as enhancer for luminol chemiluminescence
Autres remarques
Potent peroxidase chemiluminescence enhancer for HRP
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable