88596
Fluorescein-O′-acetic acid
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
Synonyme(s) :
FOAA, O′-(Carboxymethyl)fluorescein
132,00 €
Disponibilité
About This Item
132,00 €
Disponibilité
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (HPCE)
Forme
powder
Fluorescence
λex 455 nm; λem 514 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Adéquation
suitable for fluorescence
Chaîne SMILES
OC(=O)COc1ccc2c(OC3=CC(=O)C=CC3=C2c4ccccc4C(O)=O)c1
InChI
1S/C22H14O7/c23-12-5-7-16-18(9-12)29-19-10-13(28-11-20(24)25)6-8-17(19)21(16)14-3-1-2-4-15(14)22(26)27/h1-10H,11H2,(H,24,25)(H,26,27)
Clé InChI
VQKDLLIKXLDPHW-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable