MABN92
Anticorps anti-Iba1/AIF1
clone 20A12.1, from mouse
Synonyme(s) :
Allograft inflammatory factor 1, AIF-1, Ionized calcium-binding adapter molecule 1, Protein G1
153,00 €
Date d'expédition estimée le27 mai 2025Détails
About This Item
153,00 €
Date d'expédition estimée le27 mai 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
20A12.1, monoclonal
Espèces réactives
rat, mouse, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AIF1(199)
Description générale
Immunogène
Application
Analyse par western blotting : Une concentration d'1 µg/ml d'un lot représentatif a permis de détecter Iba1/AIF1 dans 10 µg de lysat de tissu thymique de rat.
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/300e d'un lot représentatif a permis de détecter Iba/AIF1 dans du tissu de rate humaine.
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/1000e d'un lot représentatif a permis de détecter Iba/AIF1 dans du tissu de rate de rat.
Neurosciences
Neurosciences du développement
Qualité
Analyse par western blotting : 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter Iba1/AIF1 dans 10 µg de lysat de tissu thymique humain.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Lysat de tissu thymique humain.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable