76308
Pefabloc® TH
acetate salt, ≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-Amidino-Nα-(naphthalene-2-sulfonylglycyl)-DL-phenylalanine-piperidide acetate salt, NAPAP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Pureté
≥90% (HPLC)
Forme
flakes
powder or crystals
Chaîne SMILES
CC(O)=O.NC(=N)c1ccc(CC(NC(=O)CNS(=O)(=O)c2ccc3ccccc3c2)C(=O)N4CCCCC4)cc1
InChI
1S/C27H31N5O4S.C2H4O2/c28-26(29)21-10-8-19(9-11-21)16-24(27(34)32-14-4-1-5-15-32)31-25(33)18-30-37(35,36)23-13-12-20-6-2-3-7-22(20)17-23;1-2(3)4/h2-3,6-13,17,24,30H,1,4-5,14-16,18H2,(H3,28,29)(H,31,33);1H3,(H,3,4)
Clé InChI
ZBMVAFLDTKWMBP-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... F2(2147) , PLAT(5327) , PLG(5340) , PRSS1(5644)
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable