72964
6-(7-Nitrobenzofurazan-4-ylamino)hexanoic acid
suitable for fluorescence
Synonyme(s) :
6-(7-Nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-ylamino)hexanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥96.0% (HPLC)
Forme
powder
Fluorescence
λex 466 nm; λem 535 nm in methanol
Adéquation
suitable for fluorescence
Chaîne SMILES
OC(=O)CCCCCNc1ccc([N+]([O-])=O)c2nonc12
InChI
1S/C12H14N4O5/c17-10(18)4-2-1-3-7-13-8-5-6-9(16(19)20)12-11(8)14-21-15-12/h5-6,13H,1-4,7H2,(H,17,18)
Clé InChI
DJFNQJJTTPMBIL-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.