T46108
1,2,4-Triazole
98%
Synonyme(s) :
3,4-Diazapyrrole, 4H-1,2,4-Triazole, s-Triazole (8CI)
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Point d'ébullition
260 °C (lit.)
Pf
119-121 °C (lit.)
Chaîne SMILES
c1nc[nH]n1
InChI
1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)
Clé InChI
NSPMIYGKQJPBQR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
338.0 °F
Point d'éclair (°C)
170 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges