Principaux documents
72872
Sigma-Aldrich
Magnesium chloride 0.18 M – HEPES-Na pH 7.5; 0.09M – 2-Propanol 27% (w/v) – Glycerol 10% solution
Synonyme(s) :
Crystallization solution 12/Kit No 75403
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.25
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Forme
liquid
pH
7.5±0.2 ( in neat)
Densité
1.02 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
69.8 °F
Point d'éclair (°C)
21 °C