Documents
67627
Sigma-Aldrich
Sodium chloride 20 mM – HEPES Buffer pH 7.0; 50 mM – tert-Butanol 40% solution
Synonyme(s) :
Crystallization solution 23/Kit-No 18839
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
pH
7.0±0.2 ( in neat)
Densité
1.37 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
68.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
20 °C - closed cup