65497
TRIS acetate-EDTA Buffer solution
for Northern and Southern blotting, solution
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Gamme de produits
BioReagent
Forme
solution
Impuretés
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
8.3±0.2
Densité
1.00 g/mL at 20 °C
Température de stockage
room temp
Description générale
Application
Composants
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves