Principaux documents
616656
Sigma-Aldrich
Betaine-(trimethyl-d9) hydrochloride
98 atom % D
1 G
1 380,00 €
1 380,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
1 380,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CD3)3N(Cl)CH2CO2H
Poids moléculaire :
162.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 380,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
241-242 °C (lit.)
Changement de masse
M+9
Chaîne SMILES 
Cl[H].[2H]C([2H])([2H])[N+](CC([O-])=O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3;
Clé InChI
HOPSCVCBEOCPJZ-KYRNGWDOSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable