Principaux documents
W422312
Sigma-Aldrich
Bétaïne
≥98%
Synonyme(s) :
(Carboxyméthyl)triméthylammonium inner salt, Oxyneurine, Triméthylglycine
W422312-SAMPLE-K
140,00 €
1 KG
244,00 €
5 KG
600,00 €
140,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W422312-SAMPLE-K
140,00 €
1 KG
244,00 €
5 KG
600,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3N+CH2COO-
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.15
Numéro FEMA:
4223
Beilstein:
3537113
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.21
140,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Qualité
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Essai
≥98%
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
odorless
Chaîne SMILES 
C[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
Clé InChI
KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Assessment between antiseptic and normal saline for negative pressure wound therapy with instillation and dwell time in diabetic foot infections.: Betaine is evaluated for its antimicrobial properties in a clinical setting, comparing its effectiveness with standard treatments for enhancing wound healing and preventing infection in diabetic foot ulcers. This study contributes to the optimization of therapeutic strategies for chronic wounds (Zhao J et al., 2024).
  • [Clinical features and follow-up study on 55 patients with adolescence-onset methylmalonic acidemia].: This research includes betaine in the treatment protocols for patients with methylmalonic acidemia, analyzing its effectiveness in reducing symptoms and improving metabolic profiles. The study provides valuable insights into the management of this rare metabolic disorder (Ma X et al., 2024).
Actions biochimiques/physiologiques
Produit final du métabolisme oxydatif de la choline, la bétaïne est un donneur universel de groupement méthyle, notamment dans la voie mineure de biosynthèse de la méthionine. Elle est utilisée pour traiter l'homocystinurie, qui est un défaut dans la voie majeure de biosynthèse de la méthionine.[1]
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Shu Yang et al.
Journal of the science of food and agriculture, 100(4), 1486-1494 (2019-11-23)
We reported previously that maternal betaine promotes hepatic insulin-like growth factor (IGF2) expression in F1 offspring rats through hypermethylation of the IGF2/H19 imprinting control region (ICR). It remains unknown whether this acquired trait can be transmitted to the F2 generation.
Nannan Zhao et al.
European journal of nutrition, 59(4), 1707-1716 (2019-06-16)
Excessive exposure of glucocorticoids activates adipose lipolysis, increases circulating free fatty acids, and contributes to ectopic lipid deposition in liver and skeletal muscle. Our previous study demonstrated that maternal betaine supplementation attenuates glucocorticoid-induced hepatic lipid accumulation in rat offspring. However
Yang Yang et al.
Molecular nutrition & food research, 64(8), e1900823-e1900823 (2020-02-06)
Betaine serves as a methyl donor for DNA methylation. Here, the effects of betaine on hippocampal expression of neurogenesis genes and their DNA methylation status across three generations are investigated. Pregnant rats (F0) are fed control and betaine-supplemented diets throughout
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf