B2754
Betaine monohydrate
≥99%
188,00 €
About This Item
188,00 €
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Essai
≥99%
Forme
powder or crystals
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.C[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H11NO2.H2O/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H2
Clé InChI
NJZRLXNBGZBREL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable