Principaux documents
59304
Sigma-Aldrich
2-Propanol
≥99.5% (GC), for molecular biology, BioUltra
Synonyme(s) :
Alcool sec-propylique, Alcool isopropylique, IPA, Isopropanol
100 ML
27,90 €
500 ML
81,70 €
1 L
150,00 €
27,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
27,90 €
500 ML
81,70 €
1 L
150,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.10
Beilstein:
635639
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Qualité:
for molecular biology
Essai:
≥99.5% (GC)
Technique(s):
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
pb:
82 °C (lit.)
Pression de vapeur:
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
27,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
2-Propanol, BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (GC)
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Pression de vapeur
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Gamme de produits
BioUltra
Essai
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
750 °F
Limite d'explosivité
2.0-12.7 %, 93 °C
Technique(s)
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
Impuretés
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Résidus d'évap.
≤0.001%
Couleur
colorless
Indice de réfraction
n20/D 1.377 (lit.)
n20/D 1.378
pb
82 °C (lit.)
Pf
−89.5 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble (completely)
Densité
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Chaîne SMILES 
CC(C)O
λ
neat
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 280 nm Amax: 0.01
Adéquation
suitable for molecular biology
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le propan-2-ol est un solvant organique polaire, limpide et incolore habituellement utilisé dans les laboratoires de chimie et de biochimie. Il peut dissoudre un grand nombre de produits chimiques et s'évapore rapidement. L'isopropanol est couramment employé en biologie moléculaire pour extraire de l'ADN et de l'ARN par précipitation. Contrairement à l'éthanol, dont le volume doit être 2,5 fois plus grand que celui de l'échantillon contenant les acides nucléiques, l'isopropanol peut être ajouté selon un rapport volumique de un pour un. Il s'ensuit une précipitation même en l'absence de refroidissement, ce qui permet de réduire le volume global de l'échantillon. Il permet aussi de quantifier le taux d'hydroxyproline, d'évaluer la viabilité cellulaire par le test MTT et de contribuer aux processus d'hybridation sur puce à ADN.
Application
Le propan-2-ol a été utilisé :
  • pour faire précipiter de l'ADN génomique extrait de mouches.
  • pour faire précipiter de l'ADN génomique extrait d'organes et de tumeurs primaires de xénogreffe.
  • pour immunoprécipiter de la 5-bromo-2-désoxyuridine (BrdU).
Actions biochimiques/physiologiques
L'isopropanol (propan-2-ol) est largement employé en biologie moléculaire pour faire précipiter l'ADN lors de son extraction des cellules et des tissus. L'IPA BioUltra peut être utilisé pour la précipitation de l'ADN.
Caractéristiques et avantages
  • Produit pouvant être utilisé comme réactif dans la recherche en biochimie et en biologie moléculaire.
  • Qualité BioUltra, répondant à des normes de pureté strictes avec des analyses rigoureuses.
  • Produit exempt de DNases, NICKases, RNases et protéases.
  • Faible niveau de contamination par les métaux lourds, confirmé par des tests et garantissant la compatibilité du produit avec diverses applications.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Spermine precipitation of DNA.
D.M. Wallace
Methods in Enzymology, 152, 46-46 (1987)
Jan Rybniker et al.
Nature communications, 6, 7659-7659 (2015-07-15)
Better antibiotics capable of killing multi-drug-resistant Mycobacterium tuberculosis are urgently needed. Despite extensive drug discovery efforts, only a few promising candidates are on the horizon and alternative screening protocols are required. Here, by testing a panel of FDA-approved drugs in
H Dolatshad et al.
Leukemia, 29(5), 1092-1103 (2014-11-28)
The splicing factor SF3B1 is the most commonly mutated gene in the myelodysplastic syndrome (MDS), particularly in patients with refractory anemia with ring sideroblasts (RARS). We investigated the functional effects of SF3B1 disruption in myeloid cell lines: SF3B1 knockdown resulted
Wei-Yu Lin et al.
Human molecular genetics, 24(1), 285-298 (2014-08-30)
Previous studies have suggested that polymorphisms in CASP8 on chromosome 2 are associated with breast cancer risk. To clarify the role of CASP8 in breast cancer susceptibility, we carried out dense genotyping of this region in the Breast Cancer Association
Danish Saleheen et al.
The lancet. Diabetes & endocrinology, 3(7), 507-513 (2015-05-31)
Although HDL cholesterol concentrations are strongly and inversely associated with risk of coronary heart disease, interventions that raise HDL cholesterol do not reduce risk of coronary heart disease. HDL cholesterol efflux capacity-a prototypical measure of HDL function-has been associated with
Questions
  1. is it LCMS grade
    1 answer
    1. This product is molecular biology grade. If you are looking for a LC-MS grade isopropanol, please see product 102781.