If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
650447
2-Propanol
99.9%, HPLC Plus, for residue analysis, suitable for gas chromatography (GC), HPLC, suitable for ASTM® 7979 and ASTM® 7968
Synonyme(s) :
Isopropanol, Alcool sec-propylique, Alcool isopropylique, IPA
108,00 €
About This Item
108,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
2-Propanol, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9%
Qualité
HPLC Plus
for residue analysis
Agence
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Pression de vapeur
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Essai
99.9%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
750 °F
Limite d'explosivité
2.0-12.7 %, 93 °C
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.02% water
≤0.5 ppb Fluorescence (quinine) (365 nm)
Résidus d'évap.
≤0.0001%
Résidus halogénés
≤10 ng/L (as heptachlor epoxide)
Indice de réfraction
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7.0 (20 °C)
pb
82 °C (lit.)
Pf
−89.5 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble
Densité
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorption UV
λ: 245 nm Amax: ≤1.0
λ: 250 nm Amax: ≤0.30
λ: 275-400 nm Amax: ≤0.005
Adéquation
suitable for residue analysis
Application(s)
PFAS testing
food and beverages
Chaîne SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- pour isoler et doser des carotènes et des xanthophylles dans des extraits de péricarpe de Capsicum annuum par CLHP.[6]
- comme solvant pour dissoudre des précurseurs de Pt et TiO2 et fabriquer des électrodes en Pt-TiO2/Ti.[7]
- comme solvant dans la synthèse de biaryls ortho à substitutions doubles et triples par réaction de couplage croisé de Suzuki-Miyaura.[8]
- comme solvant de remplacement au benzène dans l′analyse des composés carbonyles totaux dans les huiles de friture chauffées.[9]
- Comme milieu de réaction dans la préparation d′urées cycliques en faisant réagir le CO2 avec des diamines en présence d′oxyde de cérium pur (CeO2).[10]
Conditionnement
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12.0 °C - closed cup
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Learn more about our Kava CRM solution for use in quantitative and qualitative analysis of kavalactones and flavokavains in kava products to confirm their potency and authenticity.
Protocoles
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf