439207
2-Propanol
99.5%, suitable for HPLC
Synonyme(s) :
Alcool sec-propylique, Alcool isopropylique, IPA, Isopropanol
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
2-Propanol, suitable for HPLC, 99.5%
Qualité
HPLC grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Pression de vapeur
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Essai
99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
750 °F
Limite d'explosivité
2.0-12.7 %, 93 °C
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.05% water
Résidus d'évap.
<0.0003%
Indice de réfraction
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7.0 (20 °C)
pb
82 °C (lit.)
Pf
−89.5 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble
Densité
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorption UV
λ: 205 nm Amax: 1.0
λ: 220 nm Amax: 0.30
λ: 230 nm Amax: 0.15
λ: 245 nm Amax: 0.05
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
Application(s)
food and beverages
Chaîne SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- As a solvent in the synthesis of di- and trisubstituted ortho biaryls by Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.[8]
- As an alternate solvent to benzene in the analysis of total carbonyl compounds in heated and frying oils.[9]
- As a reaction medium in the preparation of cyclic ureas by reacting CO2 with diamines in the presence of pure cerium oxide (CeO2).[10]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12.0 °C - closed cup
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
UHPLC separation of Vitamin D Metabolites using Supel™ Carbon LC column ensures excellent peak shape and sensitivity.
Polar graphitic carbon enables UHPLC separation of highly polar pesticides, herbicides, and Vitamin D metabolites, advancing liquid chromatography capabilities.