49619
cis-2-Dodecenoic acid
≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
BDSF, Burkholderia cenocepacia diffusible signal factor
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCC\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C12H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h10-11H,2-9H2,1H3,(H,13,14)/b11-10-
Clé InChI
PAWGRNGPMLVJQH-KHPPLWFESA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable