This material is supplied as a neat or pure liquid. The product is sold by weight and has a density of 0.9 g/mL.
M3525
Myristoleic acid
≥99% (capillary GC)
Synonyme(s) :
cis-9-Tetradecenoic acid
167,00 €
About This Item
167,00 €
Produits recommandés
Source biologique
plant
Essai
≥99% (capillary GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4562 (lit.)
pb
144 °C/0.6 mmHg (lit.)
Pf
−4.5-−4 °C (lit.)
Densité
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Type de lipide
unsaturated FAs
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h5-6H,2-4,7-13H2,1H3,(H,15,16)/b6-5-
Clé InChI
YWWVWXASSLXJHU-WAYWQWQTSA-N
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
143.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
-
What solvent is this fatty acid dissolved in?