Principaux documents
15151
Sigma-Aldrich
1,1-Bis(phenylsulfonyl)ethylene
≥98.0% (CH)
Synonyme(s) :
(Ethene-1,1-diyldisulfonyl)dibenzene, 1,1-Bis(benzenesulfonyl)ethylene, 1,1-Bis(phenylsulfonyl)ethene, 1,1′-[Ethenylidenebis(sulfonyl)]bis[benzene]
1 G
98,70 €
98,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
98,70 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H12O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.37
Beilstein:
2056786
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
98,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (CH)
Forme
powder
Pf
124-126 °C
Groupe fonctionnel
sulfone
Chaîne SMILES 
C=C(S(=O)(=O)c1ccccc1)S(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O4S2/c1-12(19(15,16)13-8-4-2-5-9-13)20(17,18)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H2
Clé InChI
KABQEPJVQFXVIN-UHFFFAOYSA-N
Application
1,1-Bis(phenylsulfonyl)ethylene was used in the preparation of α,α-disubstituted alpha-amino acid derivatives[1].
Autres remarques
A synthetic equivalent of the ethylene 1,2-dipole[2]; Dienophile for Diels-Alder reactions, review[3]; A useful synthon for neutral homologation of ketones.[4]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
O. De Lucchi et al.
Tetrahedron Letters, 25, 3643-3643 (1984)
O. De Lucchi et al.
Tetrahedron Letters, 25, 3647-3647 (1984)
Xianghong Liu et al.
Scientific reports, 4, 7452-7452 (2014-12-17)
With Fe2O3 as a proof-of-concept, free-standing nanomembrane structure is demonstrated to be highly advantageous to improve the performance of Li-ion batteries. The Fe2O3 nanomembrane electrodes exhibit ultra-long cycling life at high current rates with satisfactory capacity (808 mAh g(-1) after 1000
Andrea-Nekane R Alba et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(18), 5354-5361 (2010-03-09)
A new, easy, and highly enantioselective method for the synthesis of quaternary alpha-alkyl-alpha-amino acids based on organocatalysis is reported. The addition of oxazolones to 1,1-bis(phenylsulfonyl)ethylene is efficiently catalyzed by simple chiral bases or thioureas. The reaction affords alpha,alpha-disubstituted alpha-amino acid
O. De Lucchi et al.
Tetrahedron, 44, 6755-6755 (1988)