36297
Bimane amine
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPCE)
Synonyme(s) :
3-Aminomethyl-2,5,6-trimethyl-1H,7H-pyrazolo[1,2-a]pyrazole-1,7-dione, Aminobimane
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥98.0% (HPCE)
Forme
solid
Fluorescence
λex 386 nm; λem 480 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC1=C(C)C(=O)N2N1C(CN)=C(C)C2=O
InChI
1S/C10H13N3O2/c1-5-7(3)12-8(4-11)6(2)10(15)13(12)9(5)14/h4,11H2,1-3H3
Clé InChI
WLADQYKRYSPMME-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges