Principaux documents
34885
Sigma-Aldrich
3,3′-Dibutylthiacarbocyanine iodide
for fluorescence, ≥98.0%
Synonyme(s) :
DiSC4(3)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H29IN2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
548.55
Beilstein:
3852791
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Qualité
for fluorescence
Essai
≥98.0% (TLC)
≥98.0%
Forme
liquid
Solubilité
DMSO: soluble
methanol: soluble
Fluorescence
λex 559 nm; λem 604 nm in phosphate buffer/SDS pH 7.0
Adéquation
suitable for fluorescence
Chaîne SMILES 
[I-].CCCCN1/C(Sc2ccccc12)=C\C=C\c3sc4ccccc4[n+]3CCCC
InChI
1S/C25H29N2S2.HI/c1-3-5-18-26-20-12-7-9-14-22(20)28-24(26)16-11-17-25-27(19-6-4-2)21-13-8-10-15-23(21)29-25;/h7-17H,3-6,18-19H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
IBLJGRBTLKWIGM-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Iwona T Myszor et al.
Scientific reports, 9(1), 7114-7114 (2019-05-10)
Aroylated phenylenediamines (APDs) are novel inducers of innate immunity enhancing cathelicidin gene expression in human bronchial epithelial cell lines. Here we present two newly developed APDs and aimed at defining the response and signaling pathways for these compounds with reference