30800
7-Dehydrocholesterol
≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(−)-7-Dehydrocholesterol, 3β-Hydroxy-5,7-cholestadiene, 5,7-Cholestadien-3β-ol, Provitamin D3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Forme
powder or crystals
Activité optique
[α]20/D -115±8°, c = 1% in chloroform
Couleur
white to faint yellow
Pf
148-152 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])C3=CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9-10,18-19,21,23-25,28H,6-8,11-17H2,1-5H3/t19-,21+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Clé InChI
UCTLRSWJYQTBFZ-DDPQNLDTSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable