Principaux documents
774898
Sigma-Aldrich
7-Dehydrocholesterol-25,26,26,26,27,27,27-d7
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
(3β)-Cholesta-5,7-dien-25,26,26,26,27,27,27-d7-3-ol
1 MG
756,00 €
5 MG
3 060,00 €
756,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 MG
756,00 €
5 MG
3 060,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27D7H37O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
391.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
756,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
≥99 atom % D
Niveau de qualité
Essai
≥98% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+7
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC=C3[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4([C@H](C)CCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])[H]
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9-10,18-19,21,23-25,28H,6-8,11-17H2,1-5H3/t19-,21+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i1D3,2D3,18D
Clé InChI
UCTLRSWJYQTBFZ-UDEPUTHCSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3