The closest to MNF6 (detects CK 5, 6, 8, 17, and possibly 19) is CK cocktail AE1/AE3, which detects all but CK17. Oscar detects CK 7, 8, 18, and 19.
313M-1
Cytokeratin Cocktail (AE1 & AE3) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
100
500
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AE1 & AE3, monoclonal
Description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Conditionnement
vial of 0.1 mL concentrate (313M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (313M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (313M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (313M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (313M-18)
Fabricant/nom de marque
Cell Marque™
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotype
IgG1κ
Contrôle
breast, colon, prostate, skin
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Visualisation
cytoplasmic
Informations sur le gène
human ... KRT1(3848)
Description générale
Qualité
IVD | IVD | IVD | RUO |
Liaison
Forme physique
Notes préparatoires
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Diagnostic immunohistochemistry overview highlights its importance in cancer diagnosis and detecting infectious diseases in modern clinical pathology.
Aperçu de l'immunohistochimie diagnostique mettant en évidence son importance dans le diagnostic du cancer et la détection des maladies infectieuses en biologie médicale moderne.
Trusted IVDR-ready supplier of high-quality Cell Marque™ antibodies for diagnostic pathology and IHC, ensuring reliability and expert support.
-
Is there a broad spectrum CK cocktail that is an equivalent to the Dako MNF116?