Principaux documents
27655
Sigma-Aldrich
Colistine méthane sulfonate sodique
from Bacillus colistinus
Synonyme(s) :
Colimycine sodique methanesulfonate, Dérivé acide méthanesulfonique de la polymyxine E, Polymyxine E sodique methanesulfonate
1 G
126,00 €
5 G
461,00 €
126,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
126,00 €
5 G
461,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C58H115N16Na5O28S5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1759.90
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51102829
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.85
126,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
Bacillus colistinus
Forme
powder or crystals
Résidus de calcination
~20%
Perte
≤5.0% loss on drying
Couleur
white to off-white
pH
6.5-8.5
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Mode d’action
cell membrane | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O.CCC(C)CCCCC(=O)N[C@@H](CCN)C(=O)N[C@@H](C(C)O)C(=O)N[C@@H](CCN)C(=O)N[C@H]1CCNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCN)NC(=O)[C@@H](CCN)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCN)NC1=O)C(C)O
InChI
1S/C53H100N16O13.5CH4O3S.5Na/c1-9-30(6)12-10-11-13-41(72)60-33(14-20-54)48(77)69-43(32(8)71)53(82)65-36(17-23-57)45(74)64-38-19-25-59-52(81)42(31(7)70)68-49(78)37(18-24-58)62-44(73)34(15-21-55)63-50(79)39(26-28(2)3)67-51(80)40(27-29(4)5)66-46(75)35(16-22-56)61-47(38)76;5*1-5(2,3)4;;;;;/h28-40,42-43,70-71H,9-27,54-58H2,1-8H3,(H,59,81)(H,60,72)(H,61,76)(H,62,73)(H,63,79)(H,64,74)(H,65,82)(H,66,75)(H,67,80)(H,68,78)(H,69,77);5*1H3,(H,2,3,4);;;;;/q;;;;;;5*+1/p-5/t30?,31-,32-,33+,34-,35+,36+,37+,38+,39+,40-,42+,43+;;;;;;;;;;/m1........../s1
Clé InChI
WSDSONZFNWDYGZ-BKFDUBCBSA-I
Description générale
Structure chimique : peptide
Application
Le colistiméthate sodique (colistine méthane sulfonate sodique) est utilisé pour perméabiliser la membrane des cellules bactériennes et étudier l'hémagglutination mannose-résistante.
Actions biochimiques/physiologiques
Le colistiméthate sodique est un antibiotique polypeptidique cyclique capable de se lier aux endotoxines[1]. La colistine tire son activité de ses régions hydrophiles et hydrophobes. Celles-ci solubilisent la membrane cytoplasmique, contribuant à l'effet bactéricide[2].
Mode d′action : Se lie aux lipides situés sur la membrane cytoplasmique des bactéries à Gram négatif et altère l′intégrité de la paroi cellulaire.
Spectre antimicrobien : Bactéries à Gram négatif.
Conditionnement
1 g, 5 g
Autres remarques
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. À conserver dans un endroit sec. À conserver dans un endroit sec.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Matthew E Falagas et al.
Expert review of anti-infective therapy, 6(5), 593-600 (2008-10-14)
Despite the constantly increasing need for new antimicrobial agents, antibiotic drug discovery and development seem to have greatly decelerated in recent years. Presented with the significant problem of advancing antimicrobial resistance, the global scientific community has attempted to find alternative
Roberto Imberti et al.
Chest, 138(6), 1333-1339 (2010-06-19)
Infections caused by multidrug-resistant gram-negative bacteria have caused a resurgence of interest in colistin. To date, information about pharmacokinetics of colistin is very limited in critically ill patients, and no attempts have been made to evaluate its concentration in BAL.
M.J. Rogers et al.
Infection (Munich), 14, 79-79 (1986)
S M Garonzik et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 55(7), 3284-3294 (2011-05-11)
With increasing clinical emergence of multidrug-resistant Gram-negative pathogens and the paucity of new agents to combat these infections, colistin (administered as its inactive prodrug colistin methanesulfonate [CMS]) has reemerged as a treatment option, especially for critically ill patients. There has
W Couet et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 89(6), 875-879 (2011-05-06)
Colistin pharmacokinetics (PK) was investigated in young healthy volunteers after a 1-h infusion of 80 mg (1 million international units (MIU)) of the prodrug colistin methanesulfonate (CMS). Concentration levels of CMS and colistin were determined in plasma and urine using
Questions
  1. For how long can product 27655 (Colistin Sodium Methanesulfonate) be stored at RT in powder form before loosing any efficacy? Can you provide any RT storage stability/efficacy data?
    1 answer
    1. The stability of Product 27655, Colistin Sodium Methanesulfonate, if stored at ambient temperature is not determined.