Documents
C4461
Sigma-Aldrich
Colistine sulfate salt
≥19,000 IU/mg
Synonyme(s) :
Polymyxine E
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51102829
eCl@ss :
34050906
Nomenclature NACRES :
NA.85
Forme
powder
Activité spécifique
≥19,000 IU/mg
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Mode d’action
cell membrane | interferes
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C53H100N16O13.H2O4S/c1-9-30(6)12-10-11-13-41(72)60-33(14-20-54)48(77)69-43(32(8)71)53(82)65-36(17-23-57)45(74)64-38-19-25-59-52(81)42(31(7)70)68-49(78)37(18-24-58)62-44(73)34(15-21-55)63-50(79)39(26-28(2)3)67-51(80)40(27-29(4)5)66-46(75)35(16-22-56)61-47(38)76;1-5(2,3)4/h28-40,42-43,70-71H,9-27,54-58H2,1-8H3,(H,59,81)(H,60,72)(H,61,76)(H,62,73)(H,63,79)(H,64,74)(H,65,82)(H,66,75)(H,67,80)(H,68,78)(H,69,77);(H2,1,2,3,4)/t30?,31-,32-,33+,34+,35+,36+,37+,38+,39+,40-,42+,43+;/m1./s1
Clé InChI
ZJIWRHLZXQPFAD-LRYSGCCDSA-N
Description générale
Structure chimique : peptide
Application
Le sulfate de colistine permet de perméabiliser la membrane des cellules bactériennes et d'étudier l'hémagglutination mannose-résistante et la résistance aux antibiotiques dans certains organismes tels qu'A. baumannii. Il a été utilisé pour étudier sa néphrotoxicité chez le rat, sa CMI, sa cinétique de bactéricidie et son effet post-antibiotique (EPA) sur Pseudomonas aeruginosa.
Actions biochimiques/physiologiques
Mode d'action : Cette molécule se lie aux lipides de la membrane cytoplasmique des bactéries à Gram négatif, compromettant l'intégrité de la paroi cellulaire.
Spectre antimicrobien : Bactéries à Gram négatif.
Mode d'action : Cette molécule se lie aux lipides de la membrane cytoplasmique des bactéries à Gram négatif, compromettant l'intégrité de la paroi cellulaire.
Spectre antimicrobien : Bactéries à Gram négatif. On pense que la réabsorption rénale de la colistine fait intervenir des transporteurs de peptides et des transporteurs de cations organiques et que ce processus est sensible au pH.
Remarque sur l'analyse
Produit facilement soluble dans l'eau et pratiquement insoluble dans l'acétone et l'éthanol (96 %).
Autres remarques
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Peng Cui et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 60(11), 6867-6871 (2016-09-08)
Persisters are small populations of quiescent bacterial cells that survive exposure to bactericidal antibiotics and are responsible for many persistent infections and posttreatment relapses. However, little is known about how to effectively kill persister bacteria. In the work presented here
Mehri Haeili et al.
Microbial drug resistance (Larchmont, N.Y.), 24(9), 1271-1276 (2018-03-29)
Colistin is considered a last-hope antibiotic against extensively drug-resistant isolates of Acinetobacter baumannii. Resistance to colistin has been rarely reported for A. baumannii. Genetic alterations in the PmrA-PmrB two-component system and lipid A biosynthesis genes may be associated with colistin
Anna Ebbensgaard et al.
Frontiers in microbiology, 9, 2153-2153 (2018-09-25)
Bacterial resistance to classical antibiotics is emerging worldwide. The number of infections caused by multidrug resistant bacteria is increasing and becoming a serious threat for human health globally. In particular, Gram-negative pathogens including multidrug resistant Escherichia coli are of serious
Candace M Marr et al.
Frontiers in microbiology, 11, 595798-595798 (2020-11-17)
Acinetobacter baumannii is a problematic pathogen due to its common expression of extensive drug resistance (XDR) and ability to survive in the healthcare environment. These characteristics are mediated, in part, by the signal transduction system BfmR/BfmS. We previously demonstrated, in
José María Saugar et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 50(4), 1251-1256 (2006-03-30)
Acinetobacter baumannii has successfully developed resistance against all common antibiotics, including colistin (polymyxin E), the last universally active drug against this pathogen. The possible widespread distribution of colistin-resistant A. baumannii strains may create an alarming clinical situation. In a previous