22049
λ-Carrageenan
plant mucopolysaccharide
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant
Forme
solid
Couleur
light yellow
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C24H42O39S6/c25-1-5-9(27)11(29)18(61-67(42,43)44)22(54-5)57-15-8(4-52-65(36,37)38)56-23(19(13(15)31)62-68(45,46)47)59-16-10(28)6(2-26)55-24(20(16)63-69(48,49)50)58-14-7(3-51-64(33,34)35)53-21(32)17(12(14)30)60-66(39,40)41/h5-32H,1-4H2,(H,33,34,35)(H,36,37,38)(H,39,40,41)(H,42,43,44)(H,45,46,47)(H,48,49,50)/p-6/t5-,6-,7-,8-,9+,10+,11+,12+,13+,14+,15+,16+,17-,18-,19-,20-,21+,22+,23-,24+/m1/s1
Clé InChI
CFLYIPGVTFOQCI-SQESNNFJSA-H
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
10 mg/mL in H2O : clear to very hazy, colorless to faint yellow
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable