Principaux documents
1546300
USP
Polydiméthylsiloxane
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Diméthylpolysiloxane, Diméthylsiloxane, Huile de silicone, Polydiméthylsiloxane
500 MG
448,00 €
448,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
448,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
448,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
polydimethylsiloxane
Poids mol.
71800-547100 g/mol
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
[Si](=O)(C)C
InChI
1S/C2H6OSi/c1-4(2)3/h1-2H3
Clé InChI
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La présentation de ce produit répond aux spécifications de la pharmacopée applicable. Toutes les informations qui accompagnent ce produit, y compris la FDS et les dépliants d'information éventuels, ont été rédigées et publiées sous le contrôle de l'autorité de pharmacopée compétente. Pour toute information complémentaire ou pour obtenir de l'aide, veuillez consulter le site Internet de la pharmacopée applicable.
Application
Polymère fluide, limpide et incolore pouvant servir de phase stationnaire en chromatographie en phase gazeuse, et d′agent antimoussant.
Étalon de référence USP du polydiméthylsiloxane, destiné aux essais et tests de qualité spécifiés dans les recueils de la pharmacopée américaine. Produit aussi destiné à être utilisé avec les monographies de l'USP suivantes :
  • Carbonate de calcium, magnésie et siméthicone, comprimés à croquer
  • Siméthicone, suspension par voie orale
  • Siméthicone, gélules
  • Magaldrate et siméthicone, comprimés à croquer
  • Diméthicone
  • Magaldrate et siméthicone, suspension par voie orale
  • Siméthicone
Remarque sur l'analyse
Ces produits sont réservés aux fins de test et d'analyse. Ils ne sont pas destinés à être administrés chez l'homme ou l′animal et ne peuvent être utilisés pour diagnostiquer, traiter ou guérir des maladies, quelle que soit leur nature.  ​
Autres remarques
Des restrictions peuvent s′appliquer à la vente de ce produit.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
609.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
321 °C - closed cup
Simethicone Capsules
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 33(5), 4043-4043 (2020)
Calcium Carbonate, Magnesia, and Simethicone Chewable Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 33(5), 689-689 (2020)
Dimethicone
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 29(1), 5753-5753 (2018)
Simethicone
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 30(4), 4042-4042 (2020)
Simethicone Oral Suspension
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 33(5), 4045-4045 (2020)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. which PDMS is aerospace grade? Please give details and properties of aerospace grade PDMS
    1 answer
    1. Currently, there are no aerospace grade PDMS products offered. Unfortunately, there is no information on the properties or specifications required for suitability for aerospace applications.