Documents
C1013
Sigma-Aldrich
Carraghénane
suitable for gel preparation
Synonyme(s) :
Gélatine végétale
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
algae (red)
Description
Predominantly κ and lesser amounts of λ carrageenan
Forme
powder
Couleur
white to light brown
Plage de pH utile
7.5-10.5 (1.5% in water)
Traces de cations
Ca: <3.5%
K: <11%
Na: <2.0%
Adéquation
suitable for gel preparation
Température de stockage
room temp
Description générale
Les carraghénanes sont des mucopolysaccharides de la paroi cellulaire des algues rouges. Ce sont des polymères linéaires anioniques composés de 1,3α-1,4β-galactanes avec un (κ-), deux (ι-) ou trois (λ-) sulfates par unité disaccharide. Dans les solutions ioniques, les κ- et ι-carraghénanes s′auto-assemblent en structures hélicoïdales qui forment des gels rigides ou flexibles, respectivement. λLes λ-carraghénanes ne forment pas d′hélices ou de gels. Les carraghénanes trouvent une utilisation commerciale comme agents épaississants et stabilisants.
Application
Les carraghénanes sont utilisés pour inhiber la réponse immunitaire in vivo et in vitro par des mécanismes qu′on estime liés à un effet cytopathique sélectif sur les macrophages. Comme les ι-, κ- et λ-carraghénanes présentent différents degrés de sulfatation, ils peuvent faire l′objet d′études comparatives des activités protectrices, antivirales et immunodépressives.
Les carraghénanes sont utilisés pour inhiber la réponse immunitaire in vivo et in vitro par des mécanismes qu′on estime liés à un effet cytopathique sélectif sur les macrophages. Comme les ι-, κ- et λ-carraghénanes présentent différents degrés de sulfatation, ils peuvent faire l′objet d′études comparatives des activités protectrices, antivirales et immunodépressives. Les carraghénanes peuvent être utilisés pour fabriquer des biomatières comme les substituts de greffe osseuse ; comme structure renfermant ou encapsulant des substances, telles que les biobilles pour l′administration de médicaments. Les carraghénanes peuvent être utilisés pour générer des hydrogels.
Notes préparatoires
Mélange réalisé à partir de plusieurs algues marines pour produire des gels rigides.
Autres remarques
Pour bien comprendre notre vaste gamme de polysaccharides et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
José A Fernández-Romero et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 56(1), 358-368 (2011-11-09)
Topical microbicides that block the sexual transmission of HIV and herpes simplex virus 2 (HSV-2) are desperately needed to reduce the incidence of HIV infections worldwide. Previously we completed phase 3 testing of the carrageenan-based gel Carraguard. Although the trial
A W Thomson et al.
Agents and actions, 11(3), 265-273 (1981-05-01)
Carrageenans (kappa, lambda and iota) are sulphated polysaccharides isolated from marine algae that can markedly suppress immune responses both in vivo and in vitro. Impairment of complement activity and humoral responses to T-dependent antigens, depression of cell-mediated immunity, prolongation of
M L Weiner
Agents and actions, 32(1-2), 46-51 (1991-01-01)
Food-grade carrageenan is a safe natural product prepared from seaweed. Its addition to food imparts many desirable characteristics which have allowed it to be used continuously for centuries. The long safe history of this natural food additive is confirmed by
Ahu Uraz et al.
Journal of clinical and experimental dentistry, 5(1), e23-e29 (2014-01-24)
The objective of this study was to histologically and histomorphometrically evaluate the efficacy of the new formulations of eggshell-derived calcium carbonate in rats. The study was conducted on 30 adult male rats. Four standardized and circular intrabony defects were created
A W Thomson
Biomedicine / [publiee pour l'A.A.I.C.I.G.], 28(3), 148-152 (1978-05-01)
Since the biological effects of carrageenan were reviewed in 1972 by Di Rosa it has become clear from a large number of reports that this algal polysaccharide markedly influences immune responses. Profound suppression of immunity evidenced by impaired antibody production