The 50mg pack size is packaged in a 20mL amber glass bottle.
S0130
Streptozocine
≥75% α-anomer basis,≥98% (HPLC), powder, DNA alkylating agent
Synonyme(s) :
STZ, Streptozotocine, N-(Méthylnitrosocarbamoyl)-α-D-glucosamine
45,30 €
About This Item
45,30 €
Produits recommandés
Nom du produit
Streptozocine, ≥75% α-anomer basis, ≥98% (HPLC), powder
Niveau de qualité
Essai
≥75% α-anomer basis
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to light yellow
Pf
121 °C (dec.) (lit.)
Spectre d'activité de l'antibiotique
neoplastics
Mode d’action
DNA synthesis | interferes
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CN(N=O)C(=O)N[C@H]1[C@@H](O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15N3O7/c1-11(10-17)8(16)9-4-6(14)5(13)3(2-12)18-7(4)15/h3-7,12-15H,2H2,1H3,(H,9,16)/t3-,4-,5-,6-,7+/m1/s1
Clé InChI
ZSJLQEPLLKMAKR-GKHCUFPYSA-N
Description générale
Des études ont montré que dans un milieu de culture cellulaire, sa demi-vie biologique est d'environ 19 minutes. C'est un agent méthylant fort qui interagit in vitro avec l'ADN pour produire des purines méthylées. La STZ peut influer sur le métabolisme du glucose car elle est particulièrement toxique pour les cellules bêta du pancréas qui produisent l'insuline chez les mammifères. C'est aussi un antibiotique efficace contre les bactéries à Gram négatif. Elle inhibe la synthèse de l'ADN dans les micro-organismes et les cellules de mammifères en alkylant et en réticulant les brins d'ADN et affecte tous les stades du cycle cellulaire des mammifères. La STZ est considérée comme mutagène, cancérigène et potentiellement tératogène pour l'être humain.[2] Elle est cytotoxique envers les lignées cellulaires de tumeurs neuroendocrines qui expriment le transporteur de glucose GLUT2.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
diabetes studies and muscle hypertrophy models?
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
-
What's the bottle size for Streptozotocin 50mg
1 answer-
Helpful?
-
-
Can Streptozotocin be transported at ambient temperature, without losing his integrity?
1 answer-
This product is shipped on dry ice and may degrade if exposed to ambient temperatures for extended periods. The product is stable when stored frozen and protected from moisture and air.
To further discuss shipping temperature of this material Please navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/support/customer-support, click on "Products Pricing & Availability" under the Products Section with all the required information so that a member of the Customer Service team can reach out to assist further. Thank you.
Helpful?
-
-
Can Product S0130, Streptozocin, be used to induce diabetes? What concentration should be used?
1 answer-
We do not test Streptozocin, Product No. S0130 for biological activity. We recommend screening lots for biological activity. An intravenous injection of streptozocin into rats at a dose of 65 mg/kg body weight to induce diabetes has been reported by Burcelin R. et al. in Biochem. J., 291, 109-113 (1993).
Helpful?
-
-
How should I store Product S0130, Streptozocin, upon receipt?
1 answer-
Streptozocin should be stored at -20 degrees C with desiccation. The desiccant is to prevent moisture uptake which can shorten shelf-life.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
How do I store solutions of Product S0130, Streptozocin?
1 answer-
Aqueous solutions rapidly undergo mutarotation to an equilibrium mixture of alpha- and beta-anomers. Maximum solution stability is at pH 4, with stability decreasing rapidly at higher or lower pH. Freshly prepared solutions are clear and have a light straw color. On standing, they take on a yellow to brown color and effervesce, indicating decomposition. Solutions should be prepared just before use, since the product is unstable.
Helpful?
-
-
How can I make a solution of Product S0130, Streptozocin?
1 answer-
This product dissolves in water at 50 mg/mL to give a light yellow solution, from clear to slightly hazy. We recommend using a 20 mM citrate buffer at pH 4.5 for best solution stability.
Helpful?
-
-
What is the half-life of Product S0130, Streptozocin?
1 answer-
Streptozocin has a reported half life of 15 to 30 minutes.