Specific articles on pH and temperature range citing this product are not currently available. Please see the link below to review a publication that may be helpful:
17389
Pectinase from Aspergillus niger
powder, slightly beige, >1 U/mg
Synonyme(s) :
Polygalacturonase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Aspergillus niger
Forme
powder
Activité spécifique
>1 U/mg
Couleur
slightly beige
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
Pectinase from Aspergillus powder reference 17389 Hi, can you suggest a publication with data of enzyme activity as a function of pH and temperature? Thank you in advance for your help.