P4716
Pectinase from Aspergillus niger
BioReagent, suitable for plant cell culture, aqueous glycerol solution, ≥5 units/mg protein (Lowry)
Synonyme(s) :
Poly-(1,4-α-D-galacturonide) glycanohydrolase, Polygalacturonase solution from Aspergillus niger
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Aspergillus niger
Gamme de produits
BioReagent
Forme
aqueous glycerol solution
Activité spécifique
≥5 units/mg protein (Lowry)
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
- for protoplasts liberation
- in the protoplast enzyme mixture for enzyme digestion
- to conduct partial saccharification of sugars
- to study their role in the invasion of plant tissues by phytopathogens, the spoilage of produce and various food processing and plant biotechnology applications
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Protocoles
To measure pectinase activity, a titrimetric stop reaction assay is used. One unit of pectinase will liberate 1 μmol of galacturonic acid from poly-galacturonic acid per hour at pH 4.0 at 25 °C.