14386
N-Oleoyl-D-sphingosine
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Cer(d18:1/18:1(9Z)), (2S,3R,4E)-2-(Oleoylamino)-4-octadecene-1,3-diol, (9Z)-N-[(1S,2R,3E)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecen-1-yl]-9-octadecenamide, N-(cis-9-Octadecenoyl)-D-sphingosine, N-Oleoyl-D-erythro-sphingosine, C18:1 Ceramide (d18:1/18:1(9Z)), C18:1-Ceramide
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98.0% (TLC)
Forme
powder or solid
Composition
carbon content, 76.67%
hydrogen content, 12.33%
nitrogen content, 2.48%
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C36H69NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-36(40)37-34(33-38)35(39)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,29,31,34-35,38-39H,3-16,19-28,30,32-33H2,1-2H3,(H,37,40)/b18-17-,31-29+/t34-,35+/m0/s1
Clé InChI
OBFSLMQLPNKVRW-RHPAUOISSA-N
Conditionnement
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable