P5585
Acide palmitique
BioXtra, ≥99%
Synonyme(s) :
1-Pentadecanecarboxylic acid, C16:0, Cetylic acid, Hexadecanoic acid, NSC 5030, PamOH
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant (vegetable)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 210 °C)
Gamme de produits
BioXtra
Pureté
≥99%
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Résidus de calcination
≤0.1%
Point d'ébullition
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
Pf
61-62.5 °C (lit.)
Solubilité
chloroform: 0.5 M, clear, colorless
Densité
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Traces de cations
Al: ≤0.005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Type de lipide
saturated FAs
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... FABP2(2169) , FABP3(2170) , FABP4(2167) , FABP5(2171)
Catégories apparentées
Application
- as a medium supplement in chorionic villous tissue culture form placenta
- as a component of hormone pellet for implantation in mice ovary
- for inducing expression of immunity-related GTPase M (IRGM) in human monocytic cell line, THP-1
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
235.4 °F
Point d'éclair (°C)
113 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Lipid Induced Insulin Resistance
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.