P2795
Phytosphingosine hydrochloride
Synonyme(s) :
4-Hydroxysphinganine, PHS
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Score du produit alternatif plus écologique
old score: 19
new score: 9
Find out more about DOZN™ Scoring
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Autre catégorie plus écologique
Type de lipide
sphingolipids
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.CCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](N)CO
InChI
1S/C18H39NO3.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(21)18(22)16(19)15-20;/h16-18,20-22H,2-15,19H2,1H3;1H/t16-,17+,18-;/m0./s1
Clé InChI
GDKAAHDFPOWGQE-RXQQAGQTSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable