123-100
Attachment Factor Solution (100 ML)
Synonyme(s) :
AFS
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Durée de conservation
1 yr
Conditionnement
pkg of 100 mL
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
Technical information for working with rat brain microvascular endothelial cells including thawing, subculturing and cryopreservation
Technical information for working with human lung microvascular endothelial cells including thawing, subculturing and cryopreservation