Principaux documents
8.18650
Sigma-Aldrich
Adipic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
Adipic acid, Hexanedioic acid
100 G
31,90 €
1 KG
34,40 €
31,90 €
Date d'expédition estimée le01 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
31,90 €
1 KG
34,40 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H10O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
204-673-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
31,90 €
Date d'expédition estimée le01 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
0.097 hPa ( 18.5 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (acidimetric)
Forme
crystals
Température d'inflammation spontanée
405 °C
Puissance
5700 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
2.7 (25 °C, 23 g/L in H2O)
Pf
150.9 °C
Température de transition
flash point 196 °C
Densité
1.36 g/cm3 at 25 °C
Masse volumique apparente
700 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[O-]C(=O)CCCCC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
Clé InChI
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Biodepolymerization of Polyamide Fibers Using Yarrowia lipolytica as Whole-Cell Biocatalyst: This study explores the synthesis of Polyamide-6,6 by polycondensation of two initial monomeric units adipic acid and hexamethylenediamine (FS Buarque et al., 2024).
  • Interfacial Hydrogen Bond Effect Between CeO2 and g-C3N4 Boosts Conversion to Adipic Acid from Aerobic Oxidation of Cyclohexane: This research highlights how the interfacial hydrogen bond effect between catalysts can improve the aerobic oxidation of cyclohexane to adipic acid, a significant step towards sustainable adipic acid production (K Li et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 150 °C
Melting range (upper value): ≤ 154 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
384.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
196 °C - closed cup