Principaux documents
05482
Sigma-Aldrich
Albumine de sérum bovin
fraction V, ≥96% (GE)
Synonyme(s) :
Albumine bovine, Albumine, sérum bovin, BSA, ASB
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.27
Pour en savoir plus sur le produit 05482, veuillez contacter la filiale Merck locale ou un distributeur. Contacter notre Service technique
Source biologique
bovine
Essai
≥96% (GE)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
~66 kDa
Mr ~67000
Produit purifié par
heat shock fractionation
Perte
≤5% loss on drying
pH
5.0-6.0 (10 mg/mL in H2O)
Solubilité
H2O: 40 mg/mL, clear to faintly turbid, faintly yellow to greenish-yellow
H2O: slightly soluble
Température de stockage
2-8°C
Application
Albumin from bovine serum has been used as a test compound for detecting the weaker, distal chromatin co-associations by using enhanced 4C (e4C, enhanced chromosome conformation capture on chip) technique.[1]
Actions biochimiques/physiologiques
Certains épitopes conformationnels et certains épitopes de la séquence primaire de l′ASB sont soupçonnés d′être des allergènes impliqués dans les allergies humaines au bœuf et au lait.
Bovine serum albumin also referred to as BSA or Fraction V is a protein isolated from cows. BSA can block vacant binding sites in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) in both poly-l-lysine (PLL)-treated as well as non-treated microwells.[2] It can also trigger insulin dependent diabetes mellitus in humans.[3]
Notes préparatoires
L'albumine sérique est parfois appelée Fraction V. Cette dénomination provient de la méthode originelle de Cohn consistant à fractionner les protéines sériques par précipitation dans de l'alcool froid. L'albumine sérique a été trouvée dans la cinquième fraction d'éthanol selon la méthode de Cohn. Depuis, l'expression "Fraction V" est utilisée par certains pour décrire l'albumine sérique, quelle que soit la méthode de préparation employée. D'autres utilisent cette appellation pour décrire de l'albumine sérique purifiée par des méthodes de fractionnement à l'éthanol qui ont beaucoup évolué depuis le développement de la méthode de Cohn d'origine. Sigma-Aldrich fabrique et distribue des albumines sériques purifiées à l'aide de diverses méthodes primaires, notamment la véritable méthode de fractionnement de Cohn, des méthodes de fractionnement à l'éthanol modifiées, le choc thermique et la chromatographie. Les étapes de purification supplémentaires peuvent inclure une cristallisation ou une filtration sur charbon.
By a modified Cohn procedure, using cold ethanol, pH and low temperature precipitation.
Autres remarques
As chiral complexing agent in the resolution of dansyl DL amino acids[4][5]
Sales restrictions may apply
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
L. Lepri et al.
Chromatographia, 36, 297-297 (1993)
Tom Sexton et al.
Nature protocols, 7(7), 1335-1350 (2012-06-23)
Chromosome conformation capture (3C) is a powerful technique for analyzing spatial chromatin organization in vivo. Technical variants of the assay ('4C') allow the systematic detection of genome-wide coassociations with bait sequences of interest, enabling the nuclear environments of specific genes
M Steinitz
Analytical biochemistry, 282(2), 232-238 (2000-06-30)
ELISA provides a highly sensitive procedure for quantitating antigens and antibodies. In that assay, microwells are coated initially with a specific ligand and then saturated with inert molecules to minimize nonspecific background. Coating can be improved by pretreating the microwells
J Karjalainen et al.
The New England journal of medicine, 327(5), 302-307 (1992-07-30)
Cow's milk has been implicated as a possible trigger of the autoimmune response that destroys pancreatic beta cells in genetically susceptible hosts, thus causing diabetes mellitus. Studies in animals have suggested that bovine serum albumin (BSA) is the milk protein
Preparation and properties of serum and plasma proteins; a system for the separation into fractions of the protein and lipoprotein components of biological tissues and fluids.
E J COHN et al.
Journal of the American Chemical Society, 68, 459-475 (1946-03-01)