Merck
Toutes les photos(5)
Documents
A4503
Sigma-Aldrich
Albumine de sérum bovin
cold ethanol fraction, pH 5.2, ≥96%
Synonyme(s) :
Albumine bovine, Albumine, sérum bovin, BSA, ASB
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.27
Source biologique
bovine
Pureté
≥96%
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
~66 kDa
Produit purifié par
cold ethanol fractionation
Origine
USA origin
Technique(s)
ELISA: suitable
blood typing: suitable
microbiological culture: suitable
Perte
≤5%
pH
5.2
Solubilité
water: soluble (40 mg/ml)
Numéro d'accès UniProt
Activité étrangère
BT Virus, none detected
VSV Virus, none detected
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
bovine ... ALB(280717)
Description générale
L'albumine de sérum bovin (ASB ou BSA pour bovine serum albumin) sert de protéine modèle à divers types d'études et se compose de 583 acides aminés. C'est une protéine hydrosoluble d'un poids moléculaire de 66,4 kDa. La BSA se compose de trois domaines homologues formés par six hélices α. Selon le pH, elle subit une isomérisation conformationnelle réversible. Le chauffage rend la structure native de la protéine réactive et flexible.
Application
  • L'albumine de sérum bovin a été utilisée en solution pour isoler des mitochondries cardiaques.
  • Elle a été employée dans le tampon de l'essai de cytotoxicité.
  • Elle a servi à induire une néphropathie par surcharge protéique chez le rat.
Actions biochimiques/physiologiques
Certains épitopes conformationnels et certains épitopes de la séquence primaire de l′ASB sont soupçonnés d′être des allergènes impliqués dans les allergies humaines au bœuf et au lait.
Notes préparatoires
L'albumine sérique est parfois appelée Fraction V. Cette dénomination provient de la méthode originelle de Cohn consistant à fractionner les protéines sériques par précipitation dans de l'alcool froid. L'albumine sérique a été trouvée dans la cinquième fraction d'éthanol selon la méthode de Cohn. Depuis, l'expression "Fraction V" est utilisée par certains pour décrire l'albumine sérique, quelle que soit la méthode de préparation employée. D'autres utilisent cette appellation pour décrire de l'albumine sérique purifiée par des méthodes de fractionnement à l'éthanol qui ont beaucoup évolué depuis le développement de la méthode de Cohn d'origine. Sigma-Aldrich fabrique et distribue des albumines sériques purifiées à l'aide de diverses méthodes primaires, notamment la véritable méthode de fractionnement de Cohn, des méthodes de fractionnement à l'éthanol modifiées, le choc thermique et la chromatographie. Les étapes de purification supplémentaires peuvent inclure une cristallisation ou une filtration sur charbon.
Souvent appelé fraction V de Cohn, ce produit est préparé à l'aide d'une version modifiée de la méthode de fractionnement à l'éthanol à froid de Cohn.
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Rapamycin worsens renal function and intratubular cast formation in protein overload nephropathy.
Coombes JD et al.
Kidney International, 68, 2599-2599 (2005)
Sensitization of tumor cells to NK cell-mediated killing by proteasome inhibition.
Hallett WH et al.
Journal of Immunology, 180, 163-163 (2008)
Rui Zhang et al.
PLoS pathogens, 15(2), e1007329-e1007329 (2019-03-01)
Mycobacterial pathogens are the causative agents of chronic infectious diseases like tuberculosis and leprosy. Autophagy has recently emerged as an innate mechanism for defense against these intracellular pathogens. In vitro studies have shown that mycobacteria escaping from phagosomes into the
Isabella Marcomini et al.
Cell reports, 24(10), 2614-2628 (2018-09-06)
Multiple pathways regulate the repair of double-strand breaks (DSBs) to suppress potentially dangerous ectopic recombination. Both sequence and chromatin context are thought to influence pathway choice between non-homologous end-joining (NHEJ) and homology-driven recombination. To test the effect of repetitive sequences
Cytochrome C effect on respiration of heart mitochondria: influence of various factors.
Toleikis A et al.
Bioscience Reports, 25, 387-387 (2005)
Articles
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
Protocoles
Spectrophotometric assay at 260 nm measures nuclease S1 activity, vital for nucleic acid research, with defined enzyme unit criteria.
This procedure applies to all products from heart muscle that have a specification for L-Lactic Dehydrogenase activity.
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of β-Glucuronidase.
Enzymatic assay of lipase type XIII from Pseudomonas sp. using a coupled enzyme system of glycerol kinase and glycerophosphate oxidase (EC 3.1.1.3)
Afficher tout
Contenu apparenté
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.