810533
Bovine Serum Albumin Fraction V
≥98%, USA origin, moisture (Karl Fischer) 0-5.0%, Serology: suitable, Blood banking: suitable
Synonyme(s) :
Albumin, BSA, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V
Produits recommandés
Nom du produit
Bovine Serum Albumin Fraction V, pack of 100 g
Source biologique
bovine serum
Niveau de qualité
Qualité
(General Use Grade)
Essai
≥98% (purity)
Forme
lyophilized powder
Durée de conservation
48 mo.
Poids mol.
apparent mol wt 66 kDa
Produit purifié par
heat shock fractionation
Conditionnement
pack of 100 g
Origine
USA origin
Technique(s)
blood typing: suitable ( )
Impuretés
0-5% moisture (Karl Fischer)
Perte
≤5%
Plage de pH
5.2-5.6
Traces d'anions
chloride (Cl-): 0.0-3.0 mg/g
Traces de cations
Na: 0.0-5.0 mg/g
Activité étrangère
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis, none detected
Température de stockage
2-8°C
Informations légales
Clause de non-responsabilité
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Articles
Probumin® BSA is a commonly used bovine serum albumin for buffers, non-specific blocking, protein stabilization and other diagnostic applications. Given the diverse uses of BSA, here are some frequently asked questions and answers about the molecule, formats, methods, and applications.