T24007
Tetramethylsilane
ACS reagent, NMR grade, ≥99.9%
Synonyme(s) :
TMS
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
NMR grade
Niveau de qualité
Pression de vapeur
11.66 psi ( 20 °C)
Pureté
≥99.9%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
842 °F
Limite d'explosivité
0.34-6.3 %
Technique(s)
NMR: suitable
Résidus d'évap.
≤0.05%
Indice de réfraction
n20/D 1.358 (lit.)
Point d'ébullition
26-28 °C (lit.)
Pf
−99 °C (lit.)
Densité
0.648 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C4H12Si/c1-5(2,3)4/h1-4H3
Clé InChI
CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- A precursor to synthesize α-SiC by chemical vapor deposition.
- A reactant to synthesize 1,3,5,7-tetramethyladamantane from adamantane in the presence of aluminum chloride and dichloromethane.
- A solvent for the hydroaminomethylation of 1-octene with morpholine.
- A methylating reagent for the conversion of germanium tetrachloride to tetramethylgermanium, trimethylgermanium chloride, dimethylgermanium dichloride or methylgermanium trichloride.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-16.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-27 °C - closed cup