Documents
156914
Sigma-Aldrich
Sulfoxyde de diméthyle-d6, Diméthylsulfoxyde-d6
"100%", 99.96 atom % D
Synonyme(s) :
(Sulfoxyde de méthyle)-d6, (Méthylsulfoxyde)-d6, DMSO-d6, Hexadeutérodiméthyl sulfoxyde, Hexadeutérodiméthylsulfoxyde
About This Item
Formule linéaire :
(CD3)2SO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.17
Numéro Beilstein :
1237248
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pression de vapeur
0.42 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté isotopique
99.96 atom % D
Pureté
≥99% (CP)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
573 °F
Limite d'explosivité
42 %
Technique(s)
NMR: suitable
Impuretés
≤0.0250% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.476 (lit.)
Point d'ébullition
189 °C (lit.)
Pf
20.2 °C (lit.)
Densité
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
Clé InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Description générale
Le diméthylsulfoxyde-d6 (DMSO-d6) est un solvant deutéré. C′est un solvant de RMN (résonance magnétique nucléaire) enrichi à 100 % en isotope. Il est largement employé dans les études de RMN à haute résolution en raison de sa grande pureté chimique et isotopique. Son exposition à un rayonnement dans la plage de 193 et 222 nm provoque sa décomposition, qui donne des radicaux CD3. Le rendement quantique de CD3 a été évalué par spectroscopie d′absorption infrarouge à diode laser. Du DMSO-d6 à 100 % a été utilisé comme solvant dans l′expérience COSY (« correlation spectroscopy ») longue distance.
Application
Le diméthylesulfoxyde-d6 a été utilisé comme solvant pour la dissolution d′un glucane durant des études spectrales par RMN du proton, RMN du 13C (carbone-13) et RMN 2D (résonance magnétique nucléaire en deux dimensions). Le diméthylesulfoxyde-d6 peut servir de solvant pour étudier les spectres de résonance magnétique nucléaire (RMN) des 1,3-benzoxazines et des 1,3-benzoxazinones correspondantes, qui ont tendance à présenter une activité antimicrobienne.
Produits recommandés
Découvrez ChemisTwin®, notre tout nouveau portail en ligne de confirmation d'identité et de quantification des spectres RMN. Cliquez ici pour en savoir plus ou contactez-nous pour bénéficier d'un essai gratuit.
À utiliser avec
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
190.4 °F
Point d'éclair (°C)
88 °C
"Synthesis and antimicrobial activity of new benzofuranyl-1, 3-benzoxazines and 1, 3-benzoxazin-2-ones"
Ujjinamatada.KR, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 43(02), 437-441 (2006)
Douglas W Lowman et al.
PloS one, 6(11), e27614-e27614 (2011-11-19)
β-Glucan is a (1→3)-β-linked glucose polymer with (1→6)-β-linked side chains and a major component of fungal cell walls. β-Glucans provide structural integrity to the fungal cell wall. The nature of the (1-6)-β-linked side chain structure of fungal (1→3,1→6)-β-D-glucans has been
Miles Montgomery et al.
ACS biomaterials science & engineering, 4(11), 3691-3703 (2018-11-12)
Using the methods described herein, we have demonstrated how scaffolds can be designed for a number of applications including tissue engineering, biomedical devices and injectable tissues. Details on the methods of polymerization and physical and chemical characterization of poly(octamethylene maleate
Carole J R Bataille et al.
Bio-protocol, 10(13), e3666-e3666 (2021-03-05)
In drug development programmes, multiple assays are needed for the determination of protein-compound interactions and evaluation of potential use in assays with protein-protein interactions. In this protocol we describe the waterLOGSY NMR method for confirming protein-ligand binding events.
M G Nair et al.
Applied and environmental microbiology, 57(2), 434-439 (1991-02-01)
Two isoflavonoids isolated from clover roots grown under phosphate stress were characterized as formononetin (7-hydroxy,4'-methoxy isoflavone) and biochanin A (5,7-dihydroxy,4'-methoxy isoflavone). At 5 ppm, these compounds stimulated hyphal growth in vitro and root colonization of an undescribed vesicular-arbuscular mycorrhiza, a