515809
Sulfure d'ammonium solution
40-48 wt. % in H2O
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
40-48 wt. % in H2O
40.0-48.0% (titration by Na2S2O3)
Indice de réfraction
n20/D 1.467
Point d'ébullition
40 °C
Densité
1 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
N.N.S
InChI
1S/2H3N.H2S/h2*1H3;1H2
Clé InChI
UXXGWUQNRMPNKH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
68.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
20 °C - closed cup