A1952
Sulfure d'ammonium solution
20% in H2O
51,10 €
About This Item
51,10 €
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
20% in H2O
20.0-24.0% (titration by Na2S2O3)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
N.N.S
InChI
1S/2H3N.H2S/h2*1H3;1H2
Clé InChI
UXXGWUQNRMPNKH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :