366374
Zinc chloride solution
0.5 M in THF
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
0.5 M in THF
470-600 mmol/L (silver nitrate titration)
Densité
0.948 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
Cl[Zn]Cl
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
It may be used for the in situ generation of organozincate reagents by reacting with Grignard compounds and also to catalyze chloromethylation of resins for solid phase peptide synthesis.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20 °C - closed cup