Documents
Z0152
Sigma-Aldrich
Zinc chloride
BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Synonyme(s) :
Dichlorozinc
About This Item
Formule linéaire :
ZnCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.30
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.71
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 428 °C)
Gamme de produits
BioReagent
Technique(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Pf
293 °C (lit.)
Solubilité
H2O: may be turbid 20 g/200 ML + 6 mL 1M HCL, clear to slightly hazy, colorless to faint yellow or tan
Activité étrangère
DNAse, none detected
Endonuclease, none detected
Exonuclease, none detected
NICKase, none detected
Protease, none detected
Chaîne SMILES 
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges